Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hæmatokrit rotor med fast vinkel
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Spar tid i kliniske behandlingsapplikationer med Thermo Scientific™ Hematocrit Fixed-Angle Rotor, som giver dedikeret blodbehandling for at opnå 24 kapillarseparationer pr. kørsel.
Opnå røde blodlegemer kapillære separationer.
Resultatlæsningsdiagram medfølger.
Sikker, trykknap Auto-Lock rotorudskiftning på så lidt som 3 sekunder leverer:
- Problemfri montering og afmontering af rotor
- Der kræves ingen værktøjer
- Ingen komplicerede rotorskifteprocedurer
- Fri adgang til kammeret for nem rengøring
- Hurtigt skift mellem anvendelser, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium
Bestillingsoplysninger:
Inkluderer lineær skala. Udskiftningskapillærer (75000923), tætningssæt (75000964) og erstatningslineær skala (75000938) sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hæmatokrit rotor med fast vinkel |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 24 Kapillærrør |
| Maks. RCF | 17,860 x g |
| Maks. Hastighed | 13,300 rpm |
| Radius (metrisk) | 85 mm |
| K faktor | 1559 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 og SL 8 centrifuger |
| Vinkel | 90° |