Få mere at vide
Tocris Bioscience™ HEMADO
Artikelnummer. 18085212
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085212 10 mg
18074242 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085212 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1579/10
High affinity selective A3 agonist
High affinity and selective adenosine A3 receptor agonist (Ki values are 1.1, 327, 1230 and > 30,000 nM for human A3, A1, A2A and A2B receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403842-38-6
Molekylær formel C17H23N5O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEMADO
Mængde 10 mg
Formel vægt 361.4
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 361.402