Få mere at vide
3M™ Hjelm integrerede sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15749707 Shop alle 3M produkter
Linsefarve:
Clear
Grå
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15749707
Brand: 3M™ 7100092586
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Hjelm-integrerede sikkerhedsbriller har et unikt design, der gør det muligt for brillerne at glide let mellem hjelmskallen og pandebåndet.
  • Sikkerhedsbriller, der nemt sættes på 3M™ Hårde hatte til øjenbeskyttelse
  • De integrerede briller passer tæt til bærerens kinder og giver fremragende beskyttelse mod partikler, støv og godkendt i henhold til EN166
  • Holdbar linsebelægning hjælper med at minimere fysisk og kemisk skade
  • Let at justere for en god pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166, CE-godkendt
Linsefarve Grå
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Byggeri og skovbrug
Linse materiale Polycarbonat