Få mere at vide
CleanSpace™ Technology Tilbehør til hjelmkrogsrem
Artikelnummer. 15960072 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PAF-1014, PAF-1106
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15960072 PAF-1014, PAF-1106 Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15960072 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. PAF0075
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tilbehør til hjelmkrogsrem er designet til brug, når du bærer åndedrætsværnet med en sikkerhedshjelm.
  • Brugt med det revolutionære CleanSpace™ Åndedrætsværn: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader sved og åndbarhed
  • Let at vaske og hurtigttørrende
  • Designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Nem og hurtig udskiftning
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Hjelmkrogsrem
Til brug med (applikation) Svejsning, træbearbejdning, fremstilling, smeltning, konstruktion, genbrugsanlæg, nødtjenester, minedrift, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning
Til brug med (udstyr) PAF-1014, PAF-1106
Model- PAF-0075
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til +55 °C
Dimensioner (L x B x H) 950 x 350 x 600 mm
Vægt (metrisk) 25 g