Få mere at vide
3M™ Hjelmbagpladeadapter
Artikelnummer. p-7160306 Shop alle 3M produkter
Stil:
P3HV
Z3AF
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
Artikelnummer. 15749857
Brand: 3M™ 7000103752
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Hjelmbagpladeadapter bruges til at montere PELTOR Multi-Visorer og PELTOR Øreværn monteret med P3 monteringer til 3M™ Sikkerhedshjelme.
  • Adapter til tilslutning 3M™ visirer og multivisorer til sikkerhedshjelme for ekstra ansigtsbeskyttelse
  • Kan nemt klikkes ind i de fleste sikkerhedshjelme med universelle tilbehørsåbninger for at hjælpe med at give ansigtsbeskyttelse
  • Adapter til montering af visirer eller høreværn
  • Kan nemt klikkes ind i hjelmens universelle tilbehørsstik for at forhindre, at dette tilbehør bliver beskadiget under brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Visirer, multivisorer og beskyttelseshjelme
Til brug med (applikation) Tilslutning af visirer til hjelme
Produkttype Hjelmbagpladeadapter
Stil Z3AF
Bredde (metrisk) 25 mm