Få mere at vide
3M™ Hjelmbagpladeadapter
Artikelnummer. 15749857 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Stil:
P3HV
Z3AF
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
15749857 Z3AF Hver
15759957 P3HV 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15749857 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 DKK
    94.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.58 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
3M™ Hjelmbagpladeadapter bruges til at montere PELTOR Multi-Visorer og PELTOR Øreværn monteret med P3 monteringer til 3M™ Sikkerhedshjelme.
  • Adapter til tilslutning 3M™ visirer og multivisorer til sikkerhedshjelme for ekstra ansigtsbeskyttelse
  • Kan nemt klikkes ind i de fleste sikkerhedshjelme med universelle tilbehørsåbninger for at hjælpe med at give ansigtsbeskyttelse
  • Adapter til montering af visirer eller høreværn
  • Kan nemt klikkes ind i hjelmens universelle tilbehørsstik for at forhindre, at dette tilbehør bliver beskadiget under brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Visirer, multivisorer og beskyttelseshjelme
Til brug med (applikation) Tilslutning af visirer til hjelme
Produkttype Hjelmbagpladeadapter
Stil Z3AF
Bredde (metrisk) 25 mm