Få mere at vide
Hellma™ Hellmanex III Koncentreret flydende rengøringsopløsning
Artikelnummer. 12701725
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12701725 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 12701725 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 93070114507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    781.98 DKK
    571.04 DKK / 1 L
    Spare 210.94 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til effektiv rengøring af glas- eller silicaceller og andre følsomme optiske komponenter. Hellma™ Hellmanex III Koncentreret flydende rengøringsopløsning er en alkalisk væske.
  • Reducerer overfladespændingen af vand
  • God befugtningsvirkning
  • Høj emulgerende og dispergerende evne
  • Med doseringsautomat
Tekniske data
Produkttype Rengøringsopløsning
Til brug med (applikation) Optiske komponenter
Volumen (metrisk) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hellmanex lll
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE