Få mere at vide
Eppendorf™ Helix Chambers
Artikelnummer. 12836532 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Helix Fusion Chambers
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12836532 Helix Fusion Chambers Hver
1 options
Artikelnummer. 12836532 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4308017007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Extremely high transformation rates due to innovative electronics and buffers
  • Extremely high transformation rates due to innovative electronics and buffers
  • Integrated cuvette chamber
  • Easy to use
  • Compact design
  • Universal electroporator for eukaryotic, yeast and bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Helix Fusion Chamber Stand
Til brug med (udstyr) Helix Fusion Chambers
Holder 10
Mængde 1 Each