Få mere at vide
Helipyron A, TRC
Artikelnummer. 30138029
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138029 10 mg -
30134807 50 mg -
30007015 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH23050010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29902-01-0
Molekylær formel C17 H20 O6
Molekylvægt (g/mol) 320.337
Synonym 3,3'-Methylenebis[6-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2H-pyran-2-one], Helipyrone;
IUPAC navn 6-ethyl-3-[(6-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2-oxopyran-3-yl)methyl]-4-hydroxy-5-methylpyran-2-one
SMIL CCC1=C(C)C(=C(CC2=C(O)C(=C(CC)OC2=O)C)C(=O)O1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Helipyrone A
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-5-12-8(3)14(18)10(16(20)22-12)7-11-15(19)9(4)13(6-2)23-17(11)21/h18-19H,5-7H2,1-4H3
Formel vægt 320.126