Få mere at vide
Heliotrine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323084
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323084 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323084 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14080010WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heliotrine-N-oxide
CAS 6209-65-0
Analyt- eller komponentnavne Heliotrine-N-oxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H27 N O6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-2-[(1R)-1-methoxyethyl]-3-methyl-, [(1S,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S)-, Butanoic acid, 2-hydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1S-[1α,7[R*(S*)],7aα]]-, Heliotrine, 4-oxide (8CI), Heliotrine, N-oxide (6CI,7CI), (7S)-Heliotrine N-oxide, Butanoic acid, 2-hydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[R*(S*)],7aα]]-, Heliotrin N-oxide, Heliotrine oxide
InChI formel InChI=1S/C16H27NO6/c1-10(2)16(20,11(3)22-4)15(19)23-9-12-5-7-17(21)8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+,17?/m1/s1
SMIL CO[C@H](C)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@H](O)[C@@H]12
IUPAC navn [(7S,8R)-7-hydroxy-4-oxido-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-4-ium-1-yl]methyl (2S,3R)-2-hydroxy-2-isopropyl-3-methoxy-butanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 329.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 329.1838 g/mol