Få mere at vide
Heliotrine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323712
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323712 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323712 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14080000WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heliotrine
CAS 303-33-3
Analyt- eller komponentnavne Heliotrine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H27 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[R*(S*)],7aα]]-, Heliotrine (6CI,8CI), (+)-Heliotrine, 7S-Heliotrine
InChI formel InChI=1S/C16H27NO5/c1-10(2)16(20,11(3)21-4)15(19)22-9-12-5-7-17-8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+/m1/s1
SMIL CO[C@H](C)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@H]12
IUPAC navn [(7S,8R)-7-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-yl]methyl (2S)-2-hydroxy-2-[(1R)-1-methoxyethyl]-3-methylbutanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 313.3893
Mængde 1 ml
Formel vægt 313.1889 g/mol