Få mere at vide
Heliotrine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heliotrine |
| CAS | 303-33-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Heliotrine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C16 H27 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Butanoic acid, 2-hydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[R*(S*)],7aα]]-, Heliotrine (6CI,8CI), (+)-Heliotrine, 7S-Heliotrine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO5/c1-10(2)16(20,11(3)21-4)15(19)22-9-12-5-7-17-8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H](C)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@H]12 |
| Vis mere |