Få mere at vide
Helios™ Helios Italquartz™ Kvartsbetræk
Kapacitet (metrisk):
20 mL
75 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Kvarts |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 67mm |
| Højde (metrisk) | 45mm |
| Produkttype | Dække |