Få mere at vide
Helios Italquartz™ Kvartsbetræk
Artikelnummer. 11714066
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Artikelnummer. 11714066
Brand: Helios Italquartz 64P00010
Kun null tilbage
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Kvarts
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 43mm
Højde (metrisk) 38mm
Produkttype Dække