Få mere at vide
Helios Italquartz Kvartsdigler
Kapacitet (metrisk):
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
75 mL
130 mL
190 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
35mm
41mm
43mm
47mm
50mm
57mm
67mm
75mm
80mm
Farve:
Gennemskinnelig
Klarhed
Oversigt:
Høj form
Kort form
Beskrivelse
- Kemisk inert over for syrer (undtagen HF)
- Fås i en bred vifte af volumener
- Fås i transparent eller gennemskinnelig farve
- Fås i høj eller kort form
- Modstandsdygtig over for korrosion
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Kort form |
| Materiale | Kvarts |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1000 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 75 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 67mm |
| Højde (metrisk) | 45mm |
| Produkttype | Digel |