Få mere at vide
Helios Italquartz Kvartsdigler
Artikelnummer. 11755045
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
35 mm
41 mm
43 mm
47 mm
50 mm
57 mm
67 mm
75 mm
80 mm
Farve:
Gennemskinnelig
Klarhed
Oversigt:
Høj form
Kort form
Artikelnummer. 11755045
Brand: Helios Italquartz 63P00006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til opbevaring af prøver i laboratoriet. Helios Italquartz™ Kvartsdigler tilbyder god termisk stødbestandighed op til 1000 °C.
  • Kemisk inert over for syrer (undtagen HF)
  • Fås i en bred vifte af volumener
  • Fås i transparent eller gennemskinnelig farve
  • Fås i høj eller kort form
  • Modstandsdygtig over for korrosion
Tekniske data
Farve Klarhed
Oversigt Høj form
Materiale Kvarts
Maks. Temperatur (metrisk) 1000 °C
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Højde (metrisk) 38mm
Produkttype Digel