Få mere at vide
Helios Italquartz Kvartsdigler
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
35 mm
41 mm
43 mm
47 mm
50 mm
57 mm
67 mm
75 mm
80 mm
Farve:
Gennemskinnelig
Klarhed
Oversigt:
Høj form
Kort form
Beskrivelse
- Kemisk inert over for syrer (undtagen HF)
- Fås i en bred vifte af volumener
- Fås i transparent eller gennemskinnelig farve
- Fås i høj eller kort form
- Modstandsdygtig over for korrosion
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Høj form |
| Materiale | Kvarts |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1000 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Produkttype | Digel |