Få mere at vide
Helios Italquartz Kvartsdigler
Artikelnummer. 11734906
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
35 mm
41 mm
43 mm
47 mm
50 mm
57 mm
67 mm
75 mm
80 mm
Farve:
Gennemskinnelig
Klarhed
Oversigt:
Høj form
Kort form
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Farve Oversigt
11734906 130 ml 80 mm Gennemskinnelig Kort form
11794056 130 ml 80 mm Klarhed Kort form
11704066 190 ml 75 mm Klarhed Høj form
11705773 15 ml 41 mm Gennemskinnelig Kort form
11755045 20 ml 35 mm Klarhed Høj form
11724886 25 ml 47 mm Gennemskinnelig Kort form
11705694 30 ml 43 mm Gennemskinnelig Høj form
11784096 50 ml 57 mm Gennemskinnelig Kort form
11774096 75 ml 67 mm Klarhed Kort form
11704106 30 ml 43 mm Klarhed Høj form
11735694 50 ml 50 mm Gennemskinnelig Høj form
11725694 50 ml 50 mm Klarhed Høj form
11794096 75 ml 67 mm Gennemskinnelig Kort form
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11734906 Leverandør Helios Italquartz Leverandørnr. 63F00515
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til opbevaring af prøver i laboratoriet. Helios Italquartz™ Kvartsdigler tilbyder god termisk stødbestandighed op til 1000 °C.
  • Kemisk inert over for syrer (undtagen HF)
  • Fås i en bred vifte af volumener
  • Fås i transparent eller gennemskinnelig farve
  • Fås i høj eller kort form
  • Modstandsdygtig over for korrosion
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Kort form
Materiale Kvarts
Maks. Temperatur (metrisk) 1000 °C
Kapacitet (metrisk) 130 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 80 mm
Højde (metrisk) 50mm
Produkttype Digel