Få mere at vide
Helios Italquartz Kvartsdigler
Description
- Kemisk inert over for syrer (undtagen HF)
- Fås i en bred vifte af volumener
- Fås i transparent eller gennemskinnelig farve
- Fås i høj eller kort form
- Modstandsdygtig over for korrosion
Specifications
Specifications
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Høj form |
| Materiale | Kvarts |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1000 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Produkttype | Digel |