Få mere at vide
Invitrogen™ Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Artikelnummer. 11565030
Skift visning
Mængde:
250 μL
Pakningsstørrelse:
250µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
11565030 250 μL 250µL
1 options
Artikelnummer. 11565030 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SA1200
Edge
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Product SA1-200 is conjugated to HRP and optimized for ECL applications. This antibody reacts with the heavy and light chains of the immunoglobulin molecule. Pre-absorbed with the following species proteins: Bovine, chicken, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rat, and sheep serum proteins.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 40 μg/mL
Konjugeret HRP
Formulering PBS with proprietary stabilizer, 50% glycerol and 0.07% Kathon
Værtsarter Donkey
Oprensningsmetode Antigen affinity chromatography
Mængde 250 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttype Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone