Få mere at vide
Helios™ Helios Italquartz™ Fordampende retter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
55 mL
Diameter (metrisk):
47 mm
61 mm
77 mm
Højde (metrisk):
15 mm
18 mm
27 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Materiale | Kvarts |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |