Få mere at vide
Helios Italquartz Kvartsuld
Artikelnummer. 11755694
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
11755694 50 g
1 options
Artikelnummer. 11755694 Leverandør Helios Italquartz Leverandørnr. 39P00505
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Til filtrering og isolering i miljøer, hvor der er behov for egenskaber med høj kvartsrenhed. Helios Italquartz™ Kvartsuld er kemisk inert.
  • Leveres i 50g mængder
  • Høj temperatur modstand
  • Modstandsdygtig over for korrosion
Tekniske data
Mængde 50 g
Materiale Kvarts uldfiber