missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heliomethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heliomethylamine Hydrochloride |
| CAS | 1797883-86-3 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O2 . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,3-Benzodioxole-5-propanamine, N,β-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Heliomethylamine hydrochloride, 3,4-MDMA methylene homolog hydrochloride, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(7-13-2)5-10-3-4-11-12(6-10)15-8-14-11;/h3-4,6,9,13H,5,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCC(C)Cc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC navn | 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.73 |
| Formel vægt | 243.1026 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?