Få mere at vide
Helidaminic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Helidaminic Acid |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |