Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hektoen Enteric Agar
Beskrivelse
Isoler og differentier Shigella og Salmonella spp. fra kliniske prøver og fødevarer med dette selektive medium.
Isoler og differentier Shigella og Salmonella spp. fra kliniske prøver og fødevarer, med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar. Dette selektive medium anbefales til isolering af salmonella fra fødevarer i henhold til Bacteriological Analytical Manual 1 . Det anbefales også med ISO 21567 2 standarder for isolering af shigellae fra fødevarer.
Hektoen Enteric Agar er et differentielt og selektivt medium til isolering af Shigella og Salmonella spp.
- Anbefalet til isolering af salmonella fra fødevarer i henhold til Bakteriologisk Analytisk Manual 1 .
- Er i overensstemmelse med ISO 21567 til isolering af shigellae fra fødevarer 2 .
- Letlæselige: shigellae danner grønne fugtige hævede kolonier, mens salmonellaer danner blågrønne kolonier, og andre coliformer danner lakselyserøde til orange kolonier omgivet af en zone med galdeudfældning.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Det høje peptonindhold i mediet opvejer de hæmmende virkninger af galdesalte på især Shigella -arter. De ekstra kulhydrater (saccharose og salicin) giver bedre differentiering end laktose alene, og den lavere toksicitet af den dobbelte indikator forbedrer restitutionen. Det øgede laktoseindhold hjælper tidlig genkendelse af langsomt laktose-gærende organismer. Thiosulfat og ferricitrat er til stede for at påvise H 2 S-producerende organismer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Oliven til okkergul |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Mængde | 10/Pk. |