Få mere at vide
Thermo Scientific™ Højdejusterbart gulvstativ til Herasafe™ 2030i
Artikelnummer. 15913120 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk) Udvendig:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15913120 1900 mm Hver
15983110 1000 mm Hver
15993110 1300 mm Hver
15903120 1600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15913120 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50155691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11550.00 DKK
    11042.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 507.78 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Til brug med Herasafe 2030i biologiske sikkerhedsskabe
Højdejusterbar gulvstander i intervaller på 50 mm (højdeområde 680-880 mm), koksgrå
  • Justeringstrin på 50 mm
  • Koksgrå
  • Højde - 680-880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kulgrå
Produkttype Højdejusterbar gulvstander
Højde (engelsk) 26,7 tommer til 34,6 tommer
Højde (metrisk) 680 til 880 mm
Længde (metrisk) Udvendig 1900 mm
Til brug med (udstyr) Herasafe 2030i biologisk sikkerhedsskab størrelse 1.8 m
Dybde (metrisk) 800 mm