Få mere at vide
Thermo Scientific™ Højdejusterbart gulvstativ til Herasafe™ 2030i
Artikelnummer. 15903120 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk) Udvendig:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15903120
Brand: Thermo Scientific™ 50155690
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Herasafe 2030i biologiske sikkerhedsskabe
Højdejusterbar gulvstander i intervaller på 50 mm (højdeområde 680-880 mm), koksgrå
  • Justeringstrin på 50 mm
  • Koksgrå
  • Højde - 680-880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Justerbar gulvstander (højde 680-880 mm), 1.5 m, koksgrå
Produkttype Højdejusterbar gulvstander
Højde (engelsk) 26,7 tommer til 34,6 tommer
Højde (metrisk) 680 til 880 mm
Længde (metrisk) Udvendig 1600 mm
Til brug med (udstyr) Herasafe 2030i biologisk sikkerhedsskab størrelse 1.5 m
Dybde (metrisk) 800 mm