Få mere at vide
Heidolph™ AUTOnøjagtig-Sensor
Artikelnummer. 10026529 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10026529 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10026529 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5690004000
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sensor automatisk destillation
  • For Hei-VAP Ekspertkontrol og Hei-VAP Ultimativ kontrol
  • Kun i kombination med glassæt G3 og G6
Ordreinfo
dimType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Sensor automatisk destillation
Mængde 1 stk.
Spænding 115/230 VAC