Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP University Academic-Chill-pakke, EU-stik
Artikelnummer. 17363290 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
17363290 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 17363290 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5712510000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-10-2026
De Hei-VAP University Academic-Chill-pakken indeholder en håndløfter, vakuumpumpe, køler og slangesæt.
  • Hei-VAP Kerne med håndløft og diagonalt glassæt G1
  • Vakuumpumpe Rotavac Ventil Tec
  • Manuel vakuumregulator
  • Chiller Hei-CHILL 250
  • Termisk væske Kyro 30 (10 L)
  • Rørsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Håndløft rotationsfordamper
Stiktype EU-stik