Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate ML G1, EU-stik
Artikelnummer. 17323360 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17323360 5 l
1 options
Artikelnummer. 17323360 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5760110000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Hei-VAP Ultimate ML G1 giver mulighed for præcis indstilling af rotationshastighed og varmebadstemperatur på det digitale touch-display eller direkte via knapperne på betjeningspanelet.
Præcis indstilling af omdrejningshastighed og varmebadstemperatur på det digitale touch-display eller – for hurtig adgang under en aktiv proces – direkte via knapperne på betjeningspanelet.
  • Centralt betjeningspanel med 7 tommer touch display
  • Motorlift model med G1 diagonalt glas
  • Tydelig visning af alle værdier (grundlæggende og avancerede tilstande)
  • Med timer, begrænsning på max. temperatur, flersproget menu og tekstvisning for fejlmeddelelser
  • Separate knapper til rotation og opvarmning med låsefunktion for at forhindre utilsigtet efterjustering
  • LED-ringlys og piktogram til at vise aktiviteten selv på afstand
  • Integreret opløsningsmiddelbibliotek for at lette justering af det nødvendige vakuum på en ekstern vakuumcontroller
  • USB og Micro SD plus LAN / RS 232-grænseflader (klar til Lab 4.0)
  • Valgfri visning af damptemperatur
  • Efterfølgende opgradering til Hei-VAP Ultimativ kontrol mulig, inklusive vakuum- og kølestyring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Type Motorløft roterende fordamper
Stiktype EU-stik