Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Ultimativ HL G6, EU-stik
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
Beskrivelse
Præcis indstilling af omdrejningshastighed og varmebadstemperatur på det digitale touch-display eller – for hurtig adgang under en aktiv proces – direkte via knapperne på betjeningspanelet.
- Centralt betjeningspanel med 7 tommer touch display
- Håndløft model med G6 lodret glasvarer til tilbagesvalingsdestillation
- Tydelig visning af alle værdier (grundlæggende og avancerede tilstande)
- Med timer, begrænsning på max. temperatur, flersproget menu og tekstvisning for fejlmeddelelser
- Separate knapper til rotation og opvarmning med låsefunktion for at forhindre utilsigtet efterjustering
- LED-ringlys og piktogram til at vise aktiviteten selv på afstand
- Integreret opløsningsmiddelbibliotek for at lette justering af det nødvendige vakuum på en ekstern vakuumcontroller
- USB og Micro SD plus LAN / RS 232-grænseflader (klar til Lab 4.0)
- Valgfri visning af damptemperatur
- Efterfølgende opgradering til Hei-VAP Ultimativ kontrol mulig, inklusive vakuum- og kølestyring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Type | Håndløft rotationsfordamper |
| Stiktype | EU-stik |