Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate Control HL G5, EU-stik
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
Beskrivelse
Tilføjer adskillige smarte funktioner til Hei-VAP Ultimate, samt et overblik over alle parametre og den aktuelle proces.
- 7 tommer touch display til styring af hele systemet inklusive vakuum og køletemperatur
- Håndløft model med G5 tøris kondensator
- For præcis overvågning symboliserer piktogrammet på displayet også aktive funktioner
- Separate knapper for hurtig adgang: den højre til direkte vakuumstyring, den venstre til rotationen
- Indstilling af værdier enten via touch-displayet eller de separate hurtigadgangsknapper
- Direkte adgang til to favoritter på startskærmen
- Udvidbart opløsningsmiddelbibliotek. Du kan også overføre dine egne favoritter til andre enheder ved hjælp af en USB stok
- Definer og gem egne fordampningsprocesser (ramper)
- Fordamp automatisk med Dynamic AUTO nøjagtige program (DAA). Praktisk og tilpasselig: fra undgåelse af skum til højeffektiv fordampning
- USB og Micro SD plus LAN / RS 232-grænseflader (klar til Lab 4.0)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Type | Motorløft roterende fordamper |
| Stiktype | EU-stik |