Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Pulvertørring-Chill Pakke, EU-stik
Artikelnummer. 17303340 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
17303340 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 17303340 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5743330000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
De Hei-VAP Powder Drying-Chill-pakken indeholder en motorlift, køler, pulverkolbe og slangesæt.
  • Hei-VAP Expert Control med motorløft og lodret glassæt G3
  • Vakuumpumpe Rotavac ventilstyring
  • Vakuum ventil
  • Chiller Hei-CHILL 600
  • RS 232 kabel
  • Rørsæt
  • Pulverkolbe 2 L
  • Damprør med pulverfilter
  • Termisk væske Kyro 30 (10 L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Motorløft roterende fordamper
Stiktype EU-stik