Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Lavtkogende tørispakke, EU-stik
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Stiktype:
EU-stik
Beskrivelse
- Hei-VAP Kerne med motorløft og coated G5 tøris-kondensator
- Vakuumpumpe Rotavac Ventil Tec
- Manuel vakuumregulator
- Rørsæt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Motorløft roterende fordamper |
| Stiktype | EU-stik |