Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Industriel rotationsfordamper med glassæt
Artikelnummer. 10751293 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Anbefales til alle standarddestillationer
Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset
Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme
Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad
Glasvaresamlingstype:
Indstil aircondition
Indstil fjernbetjening
Sæt A
Sæt A2
Sæt A2C
Sæt R
Sæt Shorty R
Sæt Shorty RC
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Glasvaresamlingstype unitSize
10751293 Anbefales til alle standarddestillationer Sæt R Hver
10565682 Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme Sæt A Hver
10426101 Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme Indstil aircondition Hver
10503422 Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad Sæt A2 Hver
10249891 Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad Sæt A2C Hver
10436291 Anbefales til alle standarddestillationer Indstil fjernbetjening Hver
10027851 Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset Sæt Shorty R Hver
10302942 Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset Sæt Shorty RC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10751293 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5181110000
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Hei-VAP Industrielle rotationsfordampere har fremragende brugersikkerhedsfunktioner og fås med en række glassæt.
  • Fremragende brugersikkerhed med slagfast gennemsigtig PMMA-dør
  • Ikke-dugende sikkerhedsglas og metalramme beskyttelseshætte giver fremragende brugerbeskyttelse
  • Fordampningskolben er oplyst under drift for øget synlighed
  • Universalt varmebad rummer vand eller andre badevæsker, hvilket giver mulighed for temperaturindstillinger op til 180 °C
  • Modtagerkassetter og ekstra PMMA-dørhus beskytter mod truslen om brud på glasvarer
  • Leveres som standard med integreret genopfyldningsvandsystem, afsmitningssikring og udløsningsventil i bunden
  • Valgfri basevogn er fuldt manøvrerbar med aftagelige paneler til opbevaring af vakuumpumpe, glasvarer, opløsningsmidler eller tilbehør
  • Certificering iflg GMP tilgængelig for denne model: validering for installation (IQ) og driftskvalifikation (OQ)
  • Stort touch screen kontrolpanel med oplyste displays for alle procesparametre, programmerbare ramper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 6 til 160 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 180 °C
Vise 7 tommer berøringspanel
Til brug med (applikation) Anbefales til alle standarddestillationer
Inkluderer Glassæt R - (1) opstigende kondensator, (1) 20 L fordampningskolbe, (1) 10 L modtagekolbe
Glasvaresamlingstype Sæt R
IP-vurdering IP20
Temperatur nøjagtighed ±1 °C
Varmekapacitet (metrisk) 4000 W
Type Rotationsfordamper til glasvarer
Stopur Ja