Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Industriel rotationsfordamper med glassæt
Artikelnummer. 10565682 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Anbefales til alle standarddestillationer
Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset
Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme
Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad
Glasvaresamlingstype:
Indstil aircondition
Indstil fjernbetjening
Sæt A
Sæt A2
Sæt A2C
Sæt R
Sæt Shorty R
Sæt Shorty RC
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Glasvaresamlingstype unitSize
10565682 Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme Sæt A Hver
10426101 Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme Indstil aircondition Hver
10503422 Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad Sæt A2 Hver
10249891 Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad Sæt A2C Hver
10751293 Anbefales til alle standarddestillationer Sæt R Hver
10436291 Anbefales til alle standarddestillationer Indstil fjernbetjening Hver
10027851 Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset Sæt Shorty R Hver
10302942 Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset Sæt Shorty RC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10565682 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5181310000
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Hei-VAP Industrielle rotationsfordampere har fremragende brugersikkerhedsfunktioner og fås med en række glassæt.
  • Fremragende brugersikkerhed med slagfast gennemsigtig PMMA-dør
  • Ikke-dugende sikkerhedsglas og metalramme beskyttelseshætte giver fremragende brugerbeskyttelse
  • Fordampningskolben er oplyst under drift for øget synlighed
  • Universalt varmebad rummer vand eller andre badevæsker, hvilket giver mulighed for temperaturindstillinger op til 180 °C
  • Modtagerkassetter og ekstra PMMA-dørhus beskytter mod truslen om brud på glasvarer
  • Leveres som standard med integreret genopfyldningsvandsystem, afsmitningssikring og udløsningsventil i bunden
  • Valgfri basevogn er fuldt manøvrerbar med aftagelige paneler til opbevaring af vakuumpumpe, glasvarer, opløsningsmidler eller tilbehør
  • Certificering iflg GMP tilgængelig for denne model: validering for installation (IQ) og driftskvalifikation (OQ)
  • Stort touch screen kontrolpanel med oplyste displays for alle procesparametre, programmerbare ramper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 6 til 160 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 180 °C
Vise 7 tommer berøringspanel
Til brug med (applikation) Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme
Inkluderer Glassæt A - (1) nedadgående kondensator, (1) ekspansionsbeholder, (1) 20 L fordampningskolbe, (1) 10 L modtagekolbe
Glasvaresamlingstype Sæt A
IP-vurdering IP20
Varmekapacitet (metrisk) 4000 W
Type Rotationsfordamper til glasvarer