Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Industriel rotationsfordamper med glassæt
Artikelnummer. 10503422 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Til brug med (applikation):
Anbefales til alle standarddestillationer
Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset
Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme
Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad
Glasvaresamlingstype:
Set A
Set A2
Set A2C
Set AC
Set R
Set RC
Set Shorty R
Set Shorty RC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10503422
Brand: Heidolph™ 5181410000
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Hei-VAP Industrielle rotationsfordampere har fremragende brugersikkerhedsfunktioner og fås med en række glassæt.
  • Fremragende brugersikkerhed med slagfast gennemsigtig PMMA-dør
  • Ikke-dugende sikkerhedsglas og metalramme beskyttelseshætte giver fremragende brugerbeskyttelse
  • Fordampningskolben er oplyst under drift for øget synlighed
  • Universalt varmebad rummer vand eller andre badevæsker, hvilket giver mulighed for temperaturindstillinger op til 180 °C
  • Modtagerkassetter og ekstra PMMA-dørhus beskytter mod truslen om brud på glasvarer
  • Leveres som standard med integreret genopfyldningsvandsystem, afsmitningssikring og udløsningsventil i bunden
  • Valgfri basevogn er fuldt manøvrerbar med aftagelige paneler til opbevaring af vakuumpumpe, glasvarer, opløsningsmidler eller tilbehør
  • Certificering iflg GMP tilgængelig for denne model: validering for installation (IQ) og driftskvalifikation (OQ)
  • Stort touch screen kontrolpanel med oplyste displays for alle procesparametre, programmerbare ramper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 6 til 160 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 180 °C
Vise 7 tommer berøringspanel
Til brug med (applikation) Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad
Inkluderer Glassæt A2 - (1) stigende, (1) nedadgående kondensator og (1) ekspansionsbeholder, (1) 20 L fordampningskolbe, (1) 10 L modtagekolbe
Glasvaresamlingstype Set A2
IP-vurdering IP20
Varmekapacitet (metrisk) 4000 W
Type Rotationsfordamper til glasvarer