Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Industriel rotationsfordamper med glassæt
Artikelnummer. 10436291 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Til brug med (applikation):
Anbefales til alle standarddestillationer
Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset
Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme
Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad
Glasvaresamlingstype:
Indstil aircondition
Indstil fjernbetjening
Sæt A
Sæt A2
Sæt A2C
Sæt R
Sæt Shorty R
Sæt Shorty RC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10436291
Brand: Heidolph™ 5181210000
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Hei-VAP Industrielle rotationsfordampere har fremragende brugersikkerhedsfunktioner og fås med en række glassæt.
  • Fremragende brugersikkerhed med slagfast gennemsigtig PMMA-dør
  • Ikke-dugende sikkerhedsglas og metalramme beskyttelseshætte giver fremragende brugerbeskyttelse
  • Fordampningskolben er oplyst under drift for øget synlighed
  • Universalt varmebad rummer vand eller andre badevæsker, hvilket giver mulighed for temperaturindstillinger op til 180 °C
  • Modtagerkassetter og ekstra PMMA-dørhus beskytter mod truslen om brud på glasvarer
  • Leveres som standard med integreret genopfyldningsvandsystem, afsmitningssikring og udløsningsventil i bunden
  • Valgfri basevogn er fuldt manøvrerbar med aftagelige paneler til opbevaring af vakuumpumpe, glasvarer, opløsningsmidler eller tilbehør
  • Certificering iflg GMP tilgængelig for denne model: validering for installation (IQ) og driftskvalifikation (OQ)
  • Stort touch screen kontrolpanel med oplyste displays for alle procesparametre, programmerbare ramper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 690 mm
Længde (metrisk) 970 mm
Vægt (metrisk) 120 kg
Spænding 115/230 VAC
Bredde (metrisk) 1600 mm
Hastighed 6 til 160 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 180 °C
Vise 7 tommer berøringspanel
Til brug med (applikation) Anbefales til alle standarddestillationer
Inkluderer Glassæt RC - (1) stigende kondensator, (1) 20 L fordampningskolbe, (2) 10 L modtagekolber
Watt 4600 W
Elektriske krav 4.5 W
Glasvaresamlingstype Indstil fjernbetjening
Dimensioner (L x B x H) 970 x 1.600 x 690 mm
IP-vurdering IP20
Temperatur nøjagtighed ±1 °C
Varmekapacitet (metrisk) 4000 W
Certificeringer DIN EN 60529, IP 20
Type Rotationsfordamper til glasvarer
Model- Hei-VAP Industrial
Stopur Ja