Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Industriel rotationsfordamper med glassæt
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Til brug med (applikation):
Anbefales til alle standarddestillationer
Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset
Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme
Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad
Glasvaresamlingstype:
Indstil aircondition
Indstil fjernbetjening
Sæt A
Sæt A2
Sæt A2C
Sæt R
Sæt Shorty R
Sæt Shorty RC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremragende brugersikkerhed med slagfast gennemsigtig PMMA-dør
- Ikke-dugende sikkerhedsglas og metalramme beskyttelseshætte giver fremragende brugerbeskyttelse
- Fordampningskolben er oplyst under drift for øget synlighed
- Universalt varmebad rummer vand eller andre badevæsker, hvilket giver mulighed for temperaturindstillinger op til 180 °C
- Modtagerkassetter og ekstra PMMA-dørhus beskytter mod truslen om brud på glasvarer
- Leveres som standard med integreret genopfyldningsvandsystem, afsmitningssikring og udløsningsventil i bunden
- Valgfri basevogn er fuldt manøvrerbar med aftagelige paneler til opbevaring af vakuumpumpe, glasvarer, opløsningsmidler eller tilbehør
- Certificering iflg GMP tilgængelig for denne model: validering for installation (IQ) og driftskvalifikation (OQ)
- Stort touch screen kontrolpanel med oplyste displays for alle procesparametre, programmerbare ramper
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 6 til 160 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | 20 °C til 180 °C |
| Vise | 7 tommer berøringspanel |
| Til brug med (applikation) | Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset |
| Inkluderer | Glassæt Shorty R - (1) opstigende kondensator (320 mm kortere end traditionel), (1) 20 L fordampningskolbe, (1) 10 L modtagekolbe |
| Glasvaresamlingstype | Sæt Shorty R |
| IP-vurdering | IP20 |
| Varmekapacitet (metrisk) | 4000 W |
| Type | Rotationsfordamper til glasvarer |