Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Industriel B Rotationsfordamper med glassæt
Artikelnummer. 10699722 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Til brug med (applikation):
Anbefales til alle standarddestillationer
Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset
Kondensatfælde til lavtkogende opløsningsmidler - køling med tøris
Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme
Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad
Glasvaresamlingstype:
Indstil aircondition
Indstil fjernbetjening
Sæt A
Sæt A2
Sæt A2C
Sæt K
Sæt KC
Sæt R
Sæt Shorty R
Sæt Shorty RC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10699722
Brand: Heidolph™ 5182210000
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Funktioner af Hei-VAP Industriel B rotationsfordamper er identiske med Hei-VAP Industriel minus nogle sikkerhedsfunktioner og er ideel til begrænsede budgetter.
  • Universalt varmebad rummer vand eller andre badevæsker, hvilket giver mulighed for temperaturindstillinger op til 180 °C
  • Modtagerkassetter beskytter mod fare for, at glasvarer går i stykker
  • Leveres som standard med integreret genopfyldningsvandsystem, afsmitningssikring og udløsningsventil i bunden
  • Valgfri basevogn er fuldt manøvrerbar med aftagelige paneler til opbevaring af vakuumpumpe, glasvarer, opløsningsmidler eller tilbehør
  • Certificering iflg GMP tilgængelig for denne model: validering for installation (IQ) og driftskvalifikation (OQ)
  • Stort touch screen kontrolpanel med oplyste displays for alle procesparametre, programmerbare ramper
Har identiske specifikationer som Hei-VAP Industriel, men for begrænsede budgetter og kommer uden disse sikkerhedsaspekter:
  • Metalramme og sikkerhedsglas hætte, der dækker badekarret
  • Slagstærk PMMA-dør, der dækker glasenheden
  • Slagstærke PMMA-låsedøre, der dækker de modtagende kolbekassetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 6 til 160 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 180 °C
Vise 7 tommer berøringspanel
Til brug med (applikation) Anbefales til alle standarddestillationer
Inkluderer Glassæt RC - (1) stigende kondensator, (1) 20 L fordampningskolbe, (2) 10 L modtagekolber
Glasvaresamlingstype Indstil fjernbetjening
IP-vurdering IP20
Temperatur nøjagtighed ±1 °C
Varmekapacitet (metrisk) 4000 W
Type Rotationsfordamper til glasvarer
Stopur Ja