Beskrivelse
Præcis indstilling af omdrejningshastighed og varmebadstemperatur på det digitale touch-display eller – for hurtig adgang under en aktiv proces – direkte via knapperne på betjeningspanelet.
- Centralt betjeningspanel med 5 tommer touch display
- Motorliftmodel med transparent plastbelagt G6 lodret glas til tilbagesvalingsdestillation
- Tydelig visning af alle værdier (grundlæggende og avancerede tilstande)
- Med timer, begrænsning på max. temperatur, flersproget menu og tekstvisning for fejlmeddelelser
- Separate knapper til rotation og opvarmning med låsefunktion for at forhindre utilsigtet efterjustering
- LED-ringlys og piktogram til at vise aktiviteten selv på afstand
- Integreret opløsningsmiddelbibliotek for at lette justering af det nødvendige vakuum på en ekstern vakuumcontroller
- USB og Micro SD-grænseflader
- Valgfri visning af damptemperatur
- Efterfølgende opgradering til Hei-VAP Ekspertkontrol mulig, inklusive vakuum- og kølestyring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Type | Motorløft roterende fordamper |
| Stiktype | EU-stik |