Få mere at vide
Beschreibung
Præcis indstilling af omdrejningshastighed og varmebadstemperatur på det digitale touch-display eller – for hurtig adgang under en aktiv proces – direkte via knapperne på betjeningspanelet.
- Centralt betjeningspanel med 5 tommer touch display
- Motorliftmodel med transparent plastbelagt G3 XL lodret glasvarer - opnå højere fordampningshastigheder på grund af udvidet køleflade på 2.200 cm 2
- Tydelig visning af alle værdier (grundlæggende og avancerede tilstande)
- Med timer, begrænsning på max. temperatur, flersproget menu og tekstvisning for fejlmeddelelser
- Separate knapper til rotation og opvarmning med låsefunktion for at forhindre utilsigtet efterjustering
- LED-ringlys og piktogram til at vise aktiviteten selv på afstand
- Integreret opløsningsmiddelbibliotek for at lette justering af det nødvendige vakuum på en ekstern vakuumcontroller
- USB og Micro SD-grænseflader
- Valgfri visning af damptemperatur
- Efterfølgende opgradering til Hei-VAP Ekspertkontrol mulig, inklusive vakuum- og kølestyring
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Type | Motorløft roterende fordamper |
| Stiktype | EU-stik |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?