Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Expert HL G3B, EU-stik
Artikelnummer. 17363300 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17363300 5 l
1 options
Artikelnummer. 17363300 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5730131000
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Hei-VAP Expert HL G3B giver mulighed for præcis indstilling af rotationshastighed og varmebadstemperatur på det digitale touch-display eller direkte via knapperne på betjeningspanelet.
Præcis indstilling af omdrejningshastighed og varmebadstemperatur på det digitale touch-display eller – for hurtig adgang under en aktiv proces – direkte via knapperne på betjeningspanelet.
  • Centralt betjeningspanel med 5 tommer touch display
  • Håndløft model med transparent plastbelagt G3 lodret glas
  • Tydelig visning af alle værdier (grundlæggende og avancerede tilstande)
  • Med timer, begrænsning på max. temperatur, flersproget menu og tekstvisning for fejlmeddelelser
  • Separate knapper til rotation og opvarmning med låsefunktion for at forhindre utilsigtet efterjustering
  • LED-ringlys og piktogram til at vise aktiviteten selv på afstand
  • Integreret opløsningsmiddelbibliotek for at lette justering af det nødvendige vakuum på en ekstern vakuumcontroller
  • USB og Micro SD-grænseflader
  • Valgfri visning af damptemperatur
  • Efterfølgende opgradering til Hei-VAP Ekspertkontrol mulig, inklusive vakuum- og kølestyring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Type Håndløft rotationsfordamper
Stiktype EU-stik