Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Ekspert HL G1
Artikelnummer. 16398776 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
16398776 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 16398776 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5730110000
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Præcis indstilling af omdrejningshastighed og varmebadstemperatur på det digitale touch-display, eller for hurtig adgang under en aktiv proces, direkte via knapperne på betjeningspanelet.
  • Centralt betjeningspanel med 5 tommer touch display
  • Håndløft model med G1 diagonalt glas
  • Tydelig visning af alle værdier (grundlæggende og avancerede tilstande)
  • Med timer, begrænsning på max. temperatur, flersproget menu og tekstvisning for fejlmeddelelser
  • Separate knapper til rotation og opvarmning med låsefunktion for at forhindre utilsigtet efterjustering
  • LED-ringlys og piktogram til at vise aktiviteten selv på afstand
  • Integreret opløsningsmiddelbibliotek for at lette justering af det nødvendige vakuum på en ekstern vakuumcontroller
  • USB og Micro SD-grænseflader
  • Valgfri visning af damptemperatur
  • Efterfølgende opgradering til Hei-VAP Ekspertkontrol mulig, inklusive vakuum- og kølestyring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Motorløft roterende fordamper
Stiktype EU-stik