missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heidolph™ Hei-VAP Expert Control ML G3 XL, EU-stik

Artikelnummer. 17323330 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
5 l
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17323330

Brand: Heidolph™ 5740230500

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

De Hei-VAP Expert Control ML G3 XL tilføjer adskillige smarte funktioner til Hei-VAP Ekspert.

Tilføjer adskillige smarte funktioner til Hei-VAP Ekspert, samt overblik over alle parametre og den aktuelle proces.
  • 5 tommer touch display til styring af hele systemet inklusive vakuum og køletemperatur
  • Motorlift model med G3 XL lodret glasvarer - opnå højere fordampningshastigheder på grund af udvidet køleflade på 2.200 cm 2
  • For præcis overvågning symboliserer piktogrammet på displayet også aktive funktioner
  • Separate knapper for hurtig adgang: den højre til direkte vakuumstyring, den venstre til rotationen
  • Indstilling af værdier enten via touch-displayet eller de separate hurtigadgangsknapper
  • Direkte adgang til to favoritter på startskærmen
  • Udvidbart opløsningsmiddelbibliotek. Du kan også overføre dine egne favoritter til andre enheder ved hjælp af en USB stok
  • Definer og gem egne fordampningsprocesser (ramper)
  • Fordamp automatisk med Dynamic AUTO nøjagtige program (DAA). Praktisk og tilpasselig: fra undgåelse af skum til højeffektiv fordampning
  • Med USB og Micro SD interface til nem installation af softwareopdateringer og overførsel af individuelle favoritter fra en enhed til en anden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 5 l
Type Motorløft roterende fordamper
Stiktype EU-stik
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.