Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control ML G3
Artikelnummer. 16478650 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
16478650 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 16478650 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5740230000
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tilføjer adskillige smarte funktioner til Hei-VAP Ekspert, samt overblik over alle parametre og den aktuelle proces.
  • 5 tommer touch display til styring af hele systemet inklusive vakuum og køletemperatur
  • HMotorliftmodel med G3 lodret glas
  • For præcis overvågning symboliserer piktogrammet på displayet også aktive funktioner
  • Separate knapper for hurtig adgang: den højre til direkte vakuumstyring, den venstre til rotationen
  • Indstilling af værdier enten via touch-displayet eller de separate hurtigadgangsknapper
  • Direkte adgang til to favoritter på startskærmen
  • Udvidbart opløsningsmiddelbibliotek. Du kan også overføre dine egne favoritter til andre enheder ved hjælp af en USB stok
  • Definer og gem egne fordampningsprocesser (ramper)
  • Fordamp automatisk med Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Praktisk og tilpasselig: fra undgåelse af skum til højeffektiv fordampning
  • Med USB og Micro SD interface til nem installation af softwareopdateringer og overførsel af individuelle favoritter fra en enhed til en anden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Motorløft roterende fordamper
Stiktype EU-stik