Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control ML G1B, EU-stik
Artikelnummer. 17313330 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17313330 5 l
1 options
Artikelnummer. 17313330 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5740211000
Forventet forsendelse: 22-10-2026
De Hei-VAP Expert Control ML G1B tilføjer adskillige smarte funktioner til Hei-VAP Ekspert.
Tilføjer adskillige smarte funktioner til Hei-VAP Ekspert, samt overblik over alle parametre og den aktuelle proces.
  • 5 tommer touch display til styring af hele systemet inklusive vakuum og køletemperatur
  • Motorlift model med transparent plastbelagt G1 diagonal glas
  • For præcis overvågning symboliserer piktogrammet på displayet også aktive funktioner
  • Separate knapper for hurtig adgang: den højre til direkte vakuumstyring, den venstre til rotationen
  • Indstilling af værdier enten via touch-displayet eller de separate hurtigadgangsknapper
  • Direkte adgang til to favoritter på startskærmen
  • Udvidbart opløsningsmiddelbibliotek. Du kan også overføre dine egne favoritter til andre enheder ved hjælp af en USB stok
  • Definer og gem egne fordampningsprocesser (ramper)
  • Fordamp automatisk med Dynamic AUTO nøjagtige program (DAA). Praktisk og tilpasselig: fra undgåelse af skum til højeffektiv fordampning
  • Med USB og Micro SD interface til nem installation af softwareopdateringer og overførsel af individuelle favoritter fra en enhed til en anden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Type Motorløft roterende fordamper
Stiktype EU-stik