Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Core ML G1
Artikelnummer. 16326488 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
16326488 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 16326488 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5720110000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Et driftskoncept, der er fokuseret på det væsentlige: klar og med adgang til de grundlæggende parametre rotationshastighed og varmebadstemperatur til enhver tid.
  • Tydeligt digitalt display, der viser aktuelle og indstillede værdier
  • To separate knapper med dynamisk styring til indstilling af rotationshastighed og varmebadstemperatur: hurtig drejning for store hop, langsom drejning for præcis indstilling af de indstillede værdier
  • Utilsigtet ændring af værdierne kan forhindres af låsefunktionen
  • Intuitivt LED-ringlyssystem gør aktiverede funktioner tydeligt synlige selv på afstand
  • Nem justering af nedsænkningsdybden op til 155 mm og hældningsvinklen fra 20° til 80°
  • Standby-funktion og restvarmeadvarsel ved varmebadstemperaturer over 50 °C
  • Motorlift model med G1 diagonalt glas
  • Standby-knappen stopper alle funktioner, og ved brug af en motorlift-model løfter den fordampningskolben fra varmebadet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Motorløft roterende fordamper
Stiktype EU-stik