Beskrivelse
- Tydeligt digitalt display, der viser aktuelle og indstillede værdier
- To separate knapper med dynamisk styring til indstilling af rotationshastighed og varmebadstemperatur: hurtig drejning for store hop, langsom drejning for præcis indstilling af de indstillede værdier
- Utilsigtet ændring af værdierne kan forhindres af låsefunktionen
- Intuitivt LED-ringlyssystem gør aktiverede funktioner tydeligt synlige selv på afstand
- Nem justering af nedsænkningsdybden op til 155 mm og hældningsvinklen fra 20° til 80°
- Standby-funktion og restvarmeadvarsel ved varmebadstemperaturer over 50 °C
- Håndløft model med G6 lodret glasvarer til tilbagesvalingsdestillation
- Standby-knappen stopper alle funktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Håndløft rotationsfordamper |
| Stiktype | EU-stik |