Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3 XL, EU-stik
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L inddampningskolbe, 4,5 L bad
Beskrivelse
- Tydeligt digitalt display, der viser aktuelle og indstillede værdier
- To separate knapper med dynamisk styring til indstilling af rotationshastighed og varmebadstemperatur: hurtig drejning for store hop, langsom drejning for præcis indstilling af de indstillede værdier
- Utilsigtet ændring af værdierne kan forhindres af låsefunktionen
- Intuitivt LED-ringlyssystem gør aktiverede funktioner tydeligt synlige selv på afstand
- Nem justering af nedsænkningsdybden op til 155 mm og hældningsvinklen fra 20° til 80°
- Standby-funktion og restvarmeadvarsel ved varmebadstemperaturer over 50 °C
- Håndløft model med G3 XL lodret glasvarer - opnå højere fordampningshastigheder på grund af udvidet køleflade på 2.200 cm 2
- Standby-knappen stopper alle funktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Vægt (metrisk) | 15 kg |
| Vægt (engelsk) | 33.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L inddampningskolbe, 4,5 L bad |
| Hastighed | 10 til 280 o/min |
| Temperaturområde (metrisk) | 20 °C til 210 °C |
| Vise | LCD |
| Motortype | Børsteløs DC-motor |
| Temperaturområde (engelsk) | 68 °F til 410 °F |
| Watt | 1400 W |
| Glasvaresamlingstype | G3 XL lodret glas |
| Vis mere |