Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G1
Artikelnummer. 16366868 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L inddampningskolbe, 4,5 L bad
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16366868 5 L inddampningskolbe, 4,5 L bad
1 options
Artikelnummer. 16366868 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5710110000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
De Hei-VAP Core HL G1 bruger et driftskoncept, der er fokuseret på det væsentlige: klar og med adgang til de grundlæggende parametre rotationshastighed og varmebadstemperatur til enhver tid.
  • Tydeligt digitalt display, der viser aktuelle og indstillede værdier
  • To separate knapper med dynamisk styring til indstilling af rotationshastighed og varmebadstemperatur: hurtig drejning for store hop, langsom drejning for præcis indstilling af de indstillede værdier
  • Utilsigtet ændring af værdierne kan forhindres af låsefunktionen
  • Intuitivt LED-ringlyssystem gør aktiverede funktioner tydeligt synlige selv på afstand
  • Nem justering af nedsænkningsdybden op til 155 mm og hældningsvinklen fra 20° til 80°
  • Standby-funktion og restvarmeadvarsel ved varmebadstemperaturer over 50 °C
  • Håndløft model med G1 diagonalt glas
  • Standby-knappen stopper alle funktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EU-stik
Vægt (metrisk) 15 kg
Vægt (engelsk) 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) 5 L inddampningskolbe, 4,5 L bad
Hastighed 10 til 280 o/min
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 210 °C
Vise LCD
Motortype Børsteløs DC-motor
Temperaturområde (engelsk) 68 °F til 410 °F
Watt 1400 W
Glasvaresamlingstype G1 diagonalt glas
IP-vurdering IP20
Materiale Rustfrit stål
Controller type Elektronisk
Temperatur nøjagtighed ±1 K
Vinkel 20° til 80°
Type Håndløft rotationsfordamper